missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD69 Monoclonal Antibody (FN50), Brilliant Violet™ 711, eBioscience™, Invitrogen™

Código de producto. 17876981
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17876981 100 Tests 100 tests
17866981 25 Tests 25 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17876981 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 407069942

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD69 (AIM, Active Inducer Molecule) is a gp28/34 disulfide bonded homodimer with a molecular weight of 60 kDa under non-reducing conditions. CD69 contains one or two N linked oligosacaride and the molecule is present on activated platelets. In normal peripheral blood a variable percentage of cells express the CD69 antigen, and it is involved in lymphocyte signal transduction. Expression CD69 is induced upon activation of T lymphocytes, and may play a role in proliferation. Furthermore, the protein may act to transmit signals in natural killer cells and platelets. Alternative splicing results in multiple transcript variants of CD69. Diseases associated with CD69 dysfunction include coccidiodomycosis and asthma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD69
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon FN50
Concentración 5 μL/Test
Conjugado Brilliant Violet 711
Formulación PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
génica CD69
N.º de referencia del gen Q07108
Alias de gen 5830438K24Rik; Activation inducer molecule; activation inducer molecule (AIM/CD69); AI452015; AIM; BL-AC/P26; CD69; CD69 antigen; CD69 antigen (p60, early T-cell activation antigen); CD69 molecule; CLEC2C; C-type lectin domain family 2 member C; C-type lectin domain family 2, member C; EA1; early activation antigen CD69; early lymphocyte activation antigen; early T-cell activation antigen p60; GP32/28; leukocyte surface antigen Leu-23; MLR-3; VEA; Very Early Activation Antigen
Símbolos de los genes CD69
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 969
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.