missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD69 Armenian Hamster anti-Mouse, BB700, Clone: H1.2F3, BD Horizon™

Código de producto. 15815109
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15815109 25 μg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15815109 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 566501

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Armenian Hamster Monoclonal Antibody

CD69 Monoclonal antibody specifically detects CD69 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD69
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon H1.2F3
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Brilliant Blue 700 (BB700)
Especie del huésped Armenian Hamster
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Refrigerate (2 to 8°C)
Formulario Purified
Isotype IgG1 λ3
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.