missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD69 Antibody (FN50) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™

Código de producto. 30167657
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30167657 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30167657 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP143387CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD69 Monoclonal antibody specifically detects CD69 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD69
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon FN50
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen Activation inducer molecule, activation inducer molecule (AIM/CD69), AIM, BL-AC/P26, CD69 antigen, CD69 antigen (p60, early T-cell activation antigen), CD69 molecule, CLEC2CC-type lectin domain family 2 member C, C-type lectin domain family 2, member C, EA1, early activation antigen CD69, early lymphocyte activation antigen, Early T-cell activation antigen p60, GP32/28, Leukocyte surface antigen Leu-23, MLR-3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno The immunogen for this antibody was CD69.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 969
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.