missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD69 Antibody (298614) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  Novus Biologicals FAB23591JF669

Código de producto. 30163603

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    628.00€
    593.25€ / 0.10 ml
    Ahorro 34.75€
    5% Descuento

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

CD69 Monoclonal antibody specifically detects CD69 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunocytochemistry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

CD69
Monoclonal
Janelia Fluor 669
Activation inducer molecule, activation inducer molecule (AIM/CD69), AIM, BL-AC/P26, CD69 antigen, CD69 antigen (p60, early T-cell activation antigen), CD69 molecule, CLEC2CC-type lectin domain family 2 member C, C-type lectin domain family 2, member C, EA1, early activation antigen CD69, early lymphocyte activation antigen, Early T-cell activation antigen p60, GP32/28, Leukocyte surface antigen Leu-23, MLR-3
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD69, Gly64-Lys199, Accession # Q07108
0.1 mL
Innate Immunity
969
Store at 4°C in the dark.
IgG2a
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
298614
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado