missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD68 Monoclonal Antibody (OTI3B6), TrueMAB™, OriGene
Descripción
CD68 (Macrosialin) is a 110 kDa integral membrane glycoprotein predomitly expressed on the intracellular lysomsomes of monocytes and macrophages and to a lesser extent by dendritic cells and peripheral blood granulocytes. Also, CD68 could play a role in phagocytic activities of tissue macrophages, both in intracellular lysosomal metabolism and extracellular cell-cell and cell-pathogen interactions. CD68 is expressed by interdigitating reticulum cells in tonsil and some histiocytic lymphoma or histiocytosis, acute myeloid leukemia (AML), and granulocytic sarcoma. Elevated expression of CD68 has been demonstrated on CD34+ cells in various human maligcies, including several Acute Myeloid Leukemia studies.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD68 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI3B6 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | CD68 |
| N.º de referencia del gen | P34810 |
| Alias de gen | GP110, LAMP4, SCARD1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?