missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD68 Monoclonal Antibody (PG-M1)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11364633
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μL
Tamaño de la unidad:
500 UL
Código de producto. Cantidad unitSize
11364633 500 μL 500 UL
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11364633

Marca: Invitrogen™ MA512407

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA5-12407 targets CD68 in IHC (P) applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-12407 immunogen is gaucher cells.

CD68 (Macrosialin) is a 110 kDa integral membrane glycoprotein predominantly expressed on the intracellular lysomsomes of monocytes and macrophages and to a lesser extent by dendritic cells and peripheral blood granulocytes. Also, CD68 could play a role in phagocytic activities of tissue macrophages, both in intracellular lysosomal metabolism and extracellular cell-cell and cell-pathogen interactions. CD68 is expressed by interdigitating reticulum cells in tonsil and some histiocytic lymphoma or histiocytosis, acute myeloid leukemia (AML), and granulocytic sarcoma. Elevated expression of CD68 has been demonstrated on CD34+ cells in various human malignancies, including several Acute Myeloid Leukemia studies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD68
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PG-M1
Concentración Conc. Not Determined
Conjugado Unconjugated
Formulación Tissue culture supernatant with 0.09% sodium azide
génica Cd68
N.º de referencia del gen P34810
Alias de gen CD68; CD68 antigen; CD68 molecule; GP110; Lamp4; macrophage antigen CD68; macrosialin; Scard1; scavenger receptor class D, member 1; similar to CD68 antigen
Símbolos de los genes Cd68
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Gaucher cells.
Cantidad 500 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 968
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG3 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.