Learn More
CD68 Monoclonal Antibody (OTI13H2), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200015478
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17551853 30 μL 30 microlitros
17531853 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17551853
Marca: Origene Technologies TA802981S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
CD68 Monoclonal antibody specifically detects CD68 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno CD68
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI13H2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Cd68
N.º de referencia del gen P34810
Alias de gen CD68; CD68 antigen; CD68 molecule; GP110; Lamp4; macrophage antigen CD68; macrosialin; Scard1; scavenger receptor class D, member 1; similar to CD68 antigen
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 22-319 of human CD68 produced in SF9 cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 968
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1