missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD66b Mouse, anti-Human, PE, Clone: G10F5, STEMCELL Technologies

Código de producto. 17148951
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
Código de producto. Cantidad unitSize
17148951 25 Tests 25 tests
17138951 100 Tests 100 tests
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17148951

Marca: Stemcell Technologies 60086PE.1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

  • The G10F5 antibody reacts with CD66b (previously denoted CD67), an ∼95 kDa single-chain glycosylphosphatidylinositol (GPI)-linked glycoprotein expressed by neutrophilic and eosinophilic granulocytes
  • CD66b is a member of the carcinoembryonic antigen (CEA)-like subfamily of proteins within the immunoglobulin superfamily and possesses two Ig-like C2-type domains and one Ig-like V-type domain
  • In neutrophils, CD66b is localized within granules in the cytoplasm as well as being expressed on the plasma membrane
  • Surface expression levels increase upon granulocyte activation, an effect induced by stimulators such as phorbol myristate acetate (PMA), calcium ionophore, and N-formylmethionyl-leucyl-phenylalanine (FMLP)
  • CD66b appears to play a role as a signaling receptor involved in cell adhesion, phagocytosis, and chemotaxis by regulating granulocyte activation and adhesion to several proteins, including CD66c, galectin-3, fibronectin, and E-selectin

Especificaciones

Antígeno CD66b
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon G10F5
Conjugado PE
Especie del huésped Mouse
Cantidad 25 Tests
Primario o secundario Primary
Especies diana Chimpanzee, Human
Isotype IgM κ
Tipo de célula Granulocytes and Subsets, Myeloid Cells
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.