Learn More
Invitrogen™ CD63 Monoclonal Antibody (H5C6), NovaFluor™ Red 700, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
189.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno CD63
Clon H5C6
Concentración 0.8 μg/Test
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
30056068
Ver documentos
Invitrogen™
H074T03R03-A
100 Tests
399.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
30055183
Ver documentos
Invitrogen™
H074T02R03-A
25 Tests
189.00€
paquete de 25
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
CD63 Monoclonal antibody specifically detects CD63 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
CD63
0.8 μg/Test
Monoclonal
Mouse
Human
P08962
967
Primary
4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
H5C6
Flow Cytometry
NovaFluor Red 700
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
C75951; CD 63; Cd63; CD63 antigen; CD63 antigen (melanoma 1 antigen); Cd63 molecule; CD63 protein; granulophysin; LAMP-3; Lysosomal-associated membrane protein 3; lysosome-associated membrane glycoprotein 3; mast cell antigen AD1; ME491; melanoma 1 antigen; melanoma-associated antigen ME491; melanoma-associated antigen MLA1; MLA1; Ocular melanoma-associated antigen; OMA81H; Tetraspanin-30; TSPAN30; tspan-30
IgG1 κ
Affinity chromatography
CD63