missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD63 Antibody (NKI/C3), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30141324
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30141324 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30141324 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP234694CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD63 Monoclonal antibody specifically detects CD63 in Human,Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),CyTOF,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD63
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon NKI/C3
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CD_antigen: CD63, CD63, CD63 antigen, CD63 antigen (melanoma 1 antigen), CD63 molecule, Granulophysin, LAMP-3, Lysosomal-associated membrane protein 3, lysosome-associated membrane glycoprotein 3, ME491, melanoma 1 antigen, Melanoma-associated antigen ME491, melanoma-associated antigen MLA1, MLA1, Ocular melanoma-associated antigen, OMA81H, Tetraspanin-30, tspan-30, Tspan30
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Smooth plasma membrane fraction of MeWo cells
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy, Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Lysosome Markers, Metastasis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 967
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.