missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD63 Antibody (446703), DyLight 350, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB5417D
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CD63 Monoclonal antibody specifically detects CD63 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Especificaciones
| CD63 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF | |
| 446703 | |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready | |
| CD_antigen: CD63, CD63, CD63 antigen, CD63 antigen (melanoma 1 antigen), CD63 molecule, Granulophysin, LAMP-3, Lysosomal-associated membrane protein 3, lysosome-associated membrane glycoprotein 3, ME491, melanoma 1 antigen, Melanoma-associated antigen ME491, melanoma-associated antigen MLA1, MLA1, Ocular melanoma-associated antigen, OMA81H, Tetraspanin-30, tspan-30, Tspan30 | |
| HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with mouse CD63, Met1-Met238, Accession # P41731 | |
| 0.1 mL | |
| Autophagy, Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Lysosome Markers, Metastasis | |
| 967 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido