missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD62P Mouse anti-Human, Oligo, Clone: AC1.2, BD™ AbSeq ™

Código de producto. 17233355
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 Tests
Tamaño de la unidad:
25 tests
Código de producto. Cantidad unitSize
17233355 25 Tests 25 tests
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17233355

Marca: BD Biosciences 940309

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD62P Monoclonal antibody specifically detects CD62P in Human samples. It is validated for Single Cell 3' Sequencing
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD62P
Aplicaciones Single Cell 3' Sequencing
Clasificación Monoclonal
Clon Clone AC1.2
Conjugado Oligo
Formulación Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Alias de gen SELP; PSEL; P-selectin; PADGEM; LECAM3; GMP-140; GRMP; GMP140
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Activated Human Platelets
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography and conjugated to BD AbSeq oligonucleotide under optimal conditions.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.