missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD62L Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15378044
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 μL
Tamaño de la unidad:
400 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15378044 200 μL 400 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15378044 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA535327

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CD62L Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), Flow

The human CD62L is a 74-95 kDa glycoprotein member of the selectin family of adhesion receptors. L-Selectin is comprised of an aminoterminal C-type lectin binding domain, an epidermal growth factor-like domain, two short consensus repeat (SCR) sequences homologous to those found in complement binding proteins, a short spacer region, a transmembrane region and a short cytoplasmic region. Human CD62L (L-Selectin) is constitutively expressed on all classes of leukocytes including lymphocytes (except a substantial population of memory T cells), monocytes and polymorphonuclear cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD62L
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.46 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica SELL
N.º de referencia del gen P14151
Alias de gen A.11; AI528707; CD62 antigen-like family member L; CD62L; gp90-MEL; hLHRc; LAM1; LAM-1; LECAM1; LECAM-1; LEU8; Leu-8; Leukocyte adhesion molecule 1; leukocyte surface antigen Leu-8; Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 1; LNHR; LSEL; L-selectin; Ly22; Ly-22; LYAM1; Lyam-1; Ly-m22; Lymph node homing receptor; lymphocyte adhesion molecule 1; lymphocyte antigen 22; Lymphocyte surface MEL-14 antigen; pln homing receptor; PLNHR; SELE; selectin E (endothelial adhesion molecule 1); selectin L; selectin L (lymphocyte adhesion molecule 1); selectin, lymphocyte; Sell; TQ1
Símbolos de los genes SELL
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLH conjugated synthetic peptide between 346-372 amino acids from the C-terminal region of human SELL.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 200 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6402
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.