missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD62L Monoclonal Antibody (MEL-14), PE
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15314081
Change view
Click to view available options
Cantidad:
300 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
300 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15314081 50 μg 50 microgramos
15324081 300 μg 300 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15314081

Marca: Invitrogen™ MA517802

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CD62L Monoclonal Antibody for Flow

The human CD62L is a 74-95 kDa glycoprotein member of the selectin family of adhesion receptors. L-Selectin is comprised of an aminoterminal C-type lectin binding domain, an epidermal growth factor-like domain, two short consensus repeat (SCR) sequences homologous to those found in complement binding proteins, a short spacer region, a transmembrane region and a short cytoplasmic region. Human CD62L (L-Selectin) is constitutively expressed on all classes of leukocytes including lymphocytes (except a substantial population of memory T cells), monocytes and polymorphonuclear cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD62L
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon MEL-14
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado PE
Formulación PBS with 4-5mg/mL BSA and 0.02% sodium azide
génica SELL
N.º de referencia del gen P18337
Alias de gen A.11; AI528707; CD62 antigen-like family member L; CD62L; gp90-MEL; hLHRc; LAM1; LAM-1; LECAM1; LECAM-1; LEU8; Leu-8; Leukocyte adhesion molecule 1; leukocyte surface antigen Leu-8; Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 1; LNHR; LSEL; L-selectin; Ly22; Ly-22; LYAM1; Lyam-1; Ly-m22; Lymph node homing receptor; lymphocyte adhesion molecule 1; lymphocyte antigen 22; Lymphocyte surface MEL-14 antigen; pln homing receptor; PLNHR; SELE; selectin E (endothelial adhesion molecule 1); selectin L; selectin L (lymphocyte adhesion molecule 1); selectin, lymphocyte; Sell; TQ1
Símbolos de los genes SELL
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse B cell Lymphoma, 38C-14. Donor: Fischer Rat Spleen.
Método de purificación Protein G
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 20343
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento 4°C, do not freeze
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.