missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD62L Monoclonal Antibody (DREG56)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17634526
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17634526 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17634526

Marca: Invitrogen™ MA544069

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This antibody recognizes an extracellular epitope of CD62L / L-selectin, a 65-76 kDa cell surface protein, expressed by neutrophils, monocytes, and subsets of T, B, and NK cells, that interacts with specific carbohydrates exposed on activated endothelial cells. Functional application: Particularly effective in blocking of lymphocyte CD62L-mediated binding to peripheral lymph node HEV Western Blot: non-reducing conditions.

The human CD62L is a 74-95 kDa glycoprotein member of the selectin family of adhesion receptors. L-Selectin is comprised of an aminoterminal C-type lectin binding domain, an epidermal growth factor-like domain, two short consensus repeat (SCR) sequences homologous to those found in complement binding proteins, a short spacer region, a transmembrane region and a short cytoplasmic region. Human CD62L (L-Selectin) is constitutively expressed on all classes of leukocytes including lymphocytes (except a substantial population of memory T cells), monocytes and polymorphonuclear cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD62L
Aplicaciones Flow Cytometry, Functional Assay, Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon DREG56
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica SELL
N.º de referencia del gen P14151
Alias de gen A.11; AI528707; CD62 antigen-like family member L; CD62L; gp90-MEL; hLHRc; LAM1; LAM-1; LECAM1; LECAM-1; LEU8; Leu-8; Leukocyte adhesion molecule 1; leukocyte surface antigen Leu-8; Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 1; LNHR; LSEL; L-selectin; Ly22; Ly-22; LYAM1; Lyam-1; Ly-m22; Lymph node homing receptor; lymphocyte adhesion molecule 1; lymphocyte antigen 22; Lymphocyte surface MEL-14 antigen; pln homing receptor; PLNHR; SELE; selectin E (endothelial adhesion molecule 1); selectin L; selectin L (lymphocyte adhesion molecule 1); selectin, lymphocyte; Sell; TQ1
Símbolos de los genes SELL
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno PMA-activated human peripheral blood leukocytes.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6402
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4°C, do not freeze
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.