missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD62L (L-selectin) Rat, anti-Mouse, Unconjugated, Clone: MEL-14, STEMCELL Technologies

Código de producto. 17159071
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17159071 100 μg 100 microgramos
17149071 500 μg 500 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17159071

Marca: Stemcell Technologies 60109.1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

  • The MEL-14 antibody reacts with murine CD62L (L-Selectin or LECAM-1), an ∼74 - 95 kDa type I glycoprotein expressed on the surface of a majority of leukocytes
  • CD62L mediates leukocyte-endothelial cell interactions through its association with ligands such as CD34, glyCAM-1, MAdCAM-1 and PSGL-1
  • It functions to facilitate lymphocyte rolling on the vascular endothelium, trafficking of lymphocytes to the lymph nodes, and homing of lymphocytes and neutrophils to sites of inflammation
  • Murine CD62L is expressed on most thymocytes, the highest expression levels being found on subsets of immunocompetent or dividing progenitor cells, as well as on neutrophils, eosinophils, monocytes, and subsets of B, T and NK cells
  • The MEL-14 antibody may be used together with antibodies to other cell surface markers to distinguish naive, memory and effector T cells
  • The MEL-14 antibody has been shown to block migration of lymphocytes to lymph nodes and to inhibit leukocyte rolling

Especificaciones

Antígeno CD62L (L-selectin)
Aplicaciones CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon MEL-14
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rat
Cantidad 100 μg
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Isotype IgG2a κ
Tipo de célula T Cells
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.