missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD62L (L-Selectin) Monoclonal Antibody (DREG-56 (DREG56)), NovaFluor™ Blue 660-40S, eBioscience™, Invitrogen™

Código de producto. 30055857
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
Código de producto. Cantidad unitSize
30055857 100 Tests paquete de 100
30054842 25 Tests paquete de 25
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30055857

Marca: Invitrogen™ H009T03B07A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The human CD62L is a 74-95 kDa glycoprotein member of the selectin family of adhesion receptors. L-Selectin is comprised of an aminoterminal C-type lectin binding domain, an epidermal growth factor-like domain, two short consensus repeat (SCR) sequences homologous to those found in complement binding proteins, a short spacer region, a transmembrane region and a short cytoplasmic region. Human CD62L (L-Selectin) is constitutively expressed on all classes of leukocytes including lymphocytes (except a substantial population of memory T cells), monocytes and polymorphonuclear cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD62L (L-Selectin)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon DREG-56 (DREG56)
Concentración 0.2 μg/Test
Conjugado NovaFluor Blue 660-40S
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
génica SELL
N.º de referencia del gen P14151
Alias de gen A.11; AI528707; CD62 antigen-like family member L; CD62L; gp90-MEL; hLHRc; LAM1; LAM-1; LECAM1; LECAM-1; LEU8; Leu-8; Leukocyte adhesion molecule 1; leukocyte surface antigen Leu-8; Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 1; LNHR; LSEL; L-selectin; Ly22; Ly-22; LYAM1; Lyam-1; Ly-m22; Lymph node homing receptor; lymphocyte adhesion molecule 1; lymphocyte antigen 22; Lymphocyte surface MEL-14 antigen; pln homing receptor; PLNHR; SELE; selectin E (endothelial adhesion molecule 1); selectin L; selectin L (lymphocyte adhesion molecule 1); selectin, lymphocyte; Sell; TQ1
Símbolos de los genes SELL
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6402
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Formato Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.