Learn More
CD62L Armenian Hamster anti-Rat, BV421, Clone: HRL1, BD OptiBuild™
Código de producto. 15808049
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
15808049 50 μg cada uno
1 options
Código de producto. 15808049
Marca: BD Biosciences 743147
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
CD62L Monoclonal antibody specifically detects CD62L in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD62L
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon HRL1
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Brilliant Violet 421
Especie del huésped Armenian Hamster
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Refrigerate (2 to 8°C)
Formulario Purified
Isotype IgG2 λ