missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD61 Monoclonal Antibody (OTI5H4), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17528724
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17528724 30 μL 30 microlitros
17508724 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17528724 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA813975S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Dilute in PBS (pH7.3) if necessary. Stable for 12 months from date of receipt.

CD61 Monoclonal antibody specifically detects CD61 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)

Especificaciones

Antígeno CD61
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5H4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ITGB3
N.º de referencia del gen O54890, P05106
Alias de gen antigen CD61; BDPLT16; BDPLT2; beta3 integrin; CD61; EGK_08849; glycoprotein GPIIIa; glycoprotein IIIa; GP3A; GPIIIa; GT; INGRB3; integrin beta 3; integrin beta 3 (Cd61); integrin beta-3; integrin beta-3 subunit; integrin subunit beta 3; integrin, beta 3; integrin, beta 3 (platelet glycoprotein IIIa, antigen CD61); ITGB3; platelet glycoprotein IIIa; platelet glycoprotein IIIa integrin subunit beta 3; platelet gpIIIa; platelet membrane glycoprotein IIIa
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 536-718 of human CD61 (NP_000203) produced in E.coli.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 16416, 29302, 3690
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.