missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD6 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (021), PerCP, Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30019762
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
Código de producto. Cantidad unitSize
30019762 100 Tests paquete de 100
30019261 25 Tests paquete de 25
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30019762

Marca: Invitrogen™ MA552411

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

CD6, also known as T12, is a member of the scavenger receptor superfamily found on T and B cell subsets, thymocytes, and acute lymphocytic leukemia cells (ALL). CD6 interacts with its ligand CD166/ALCAM (activated leukocyte cell adhesion molecule) and serves as a coreceptor for T cell activation and stabilizer of the immunological synapse. CD6-ALCAM mediated cell adhesion is also important for T cell proliferation. CD6 may exert some its functions via association with CD5, probably by fine-tuning CD5 signaling. Ligation of CD6 has antiapoptotic role in chronic lymphocytic leukemia B cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD6
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 021
Concentración 100 μg/mL
Conjugado PerCP
Formulación PBS with 0.05% BSA and 0.09% sodium azide
génica CD6
N.º de referencia del gen Q61003
Alias de gen Cd6; CD6 antigen; CD6 antigen, Tp120; Cd6 molecule; FLJ44171; OX52; Soluble CD6; T12; T-cell differentiation antigen CD6; TP120
Símbolos de los genes CD6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Mouse CD6 protein (Gly 17-Gly396).
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12511
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.