Learn More
CD5L Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30237098 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30237098 150 μL 150 microlitros
30233528 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30237098
Marca: Proteintech 172241AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The CD5L antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human CD5L. This antibody recognizes human antigen. The CD5L antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno CD5L
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 130 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes AIM; API6; PRO229; SP-ALPHA; Spalpha
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 922
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 40 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG