Descripción
The CD5L antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human CD5L. This antibody recognizes human antigen. The CD5L antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD5L |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 130 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Símbolos de los genes | AIM; API6; PRO229; SP-ALPHA; Spalpha |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant Protein |
| Método de purificación | Antigen affinity purification |
| Cantidad | 20 μL |
| Mostrar más |