missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD59 Mouse anti-Rat, BB700, Clone: TH9, BD OptiBuild™

Código de producto. 15930190
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15930190 50 μg cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Code produit. 15930190

Marque: BD Biosciences 745977

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

CD59 Monoclonal antibody specifically detects CD59 in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antígeno CD59
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon TH9
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Brilliant Blue 700 (BB700)
Especie del huésped Mouse
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Refrigerate (2 to 8°C)
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.