missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD58 Mouse anti-Human, Clone: HI58a (FITC), Abnova™

Código de producto. 16072496
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Reactions
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
Código de producto. Cantidad unitSize
16072496 100 Reactions 100 reacciones
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16072496

Marca: Abnova MAB13951.100Reactions

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Mouse monoclonal antibody raised against human CD58.

  • High specificity
  • High reactivity

Especificaciones

Antígeno CD58
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon HI58a
Conjugado FITC
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against human CD58.
Dilución Flow Cytometry (20 uL/106 cells) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.4 (protein stabilizer, 0.09% sodium azide).
N.º de referencia del gen P19256
Alias de gen LFA-3/LFA3
Símbolos de los genes CD58
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno CD58 transfected CHO cell line.
Método de purificación Protein A/G purification
Cantidad 100 Reactions
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 965
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store in the dark at 4°C. Avoid prolonged exposure to light.
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.