Learn More
Invitrogen™ CD58 Monoclonal Antibody (TS2/9)

Descripción
MA5800 targets CD58 in WB, FACS, IF, IHC(F), IP, and Neu applications and shows reactivity with Human and Mouse samples. The MA5800 immunogen is human Leukocyte Function Antigen-3. MA5800 detects CD58 which has a predicted molecular weight of approximately 24 kDa. This product has been tested for endotoxins by limulus amoebocyte lysate (LAL) assay and contains an endotoxin concentration of less than or equal to 10 endotoxin units per milligram (EU/mg).
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD58 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation, Neutralization, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | TS2/9 |
| Concentración | 1.0 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with no preservative |
| génica | CD58 |
| N.º de referencia del gen | P19256 |
| Alias de gen | Ag3; CD305; CD58; CD58 antigen; CD58 antigen, (lymphocyte function-associated antigen 3); CD58 molecule; FLJ23181; FLJ43722; LAIR1; LAIR-1; LFA3; LFA-3; Lymphocyte function-associated antigen 3; membrane receptor; RP5-1086K13.2; surface glycoprotein LFA-3 |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.