Learn More
CD57 (Natural Killer Cell Marker) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Código de producto. p-4546746 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
200 μL
500 μL
1 mL
7 mL
Formulario:
Concentrated
Prediluted
Concentración:
1mg/mL
200μg/mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
100 microlitros
200 microlitros
500 microlitros
7 ml
Código de producto. Cantidad Formulario Concentración unitSize
12649666 100 μL Concentrated 200μg/mL 100 microlitros
12669666 100 μL Concentrated 1mg/mL 100 microlitros
12679666 200 μL Concentrated 1mg/mL 200 microlitros
12659666 500 μL Concentrated 200μg/mL 500 microlitros
12639666 1 mL Concentrated 200μg/mL 1 ml
12609676 7 mL Prediluted - 7 ml
6 options
Código de producto. 12649666
Marca: Epredia MS136P0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry and flow cytometry experiments.
CD57 is expressed on a subpopulation of 15-20% of peripheral blood mononuclear cells, about 60% of NK active cells and on a subset of T cells.
Host Species: Mouse
Clone: NK1
Isotype: IgM/κ
Species Reactivity: Human. Does not react with rat. Others not known
Epitope: Not determined
Immunogen: Human peripheral blood mononuclear cells
Molecular Weight: 110 kDa
Positive Control: Lymph node or tonsil
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD57 (Natural Killer Cell Marker) Ab-1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon NK1
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human peripheral blood mononuclear cells
Cantidad 100 μL
Estado normativo IVD
Disciplina de investigación Cell Adhesion
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Formulario Concentrated
Isotype IgM κ