missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD56 (NCAM) Mouse, anti-Human, PE, Clone: HCD56, STEMCELL Technologies

Código de producto. 17188531
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
Código de producto. Cantidad unitSize
17188531 100 Tests 100 tests
17198531 25 Tests 25 tests
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17188531

Marca: Stemcell Technologies 60021PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

  • The HCD56 antibody reacts with CD56 (NCAM), a member of the immunoglobulin (Ig) super family containing 5 Ig-like domains and two fibronectin type-3 domains in its extracellular portion
  • Multiple isoforms have been identified, including transmembrane and GPI-anchored forms
  • CD56 is subject to several types of post-translational modification, including addition of a polysialic acid moiety to the 5th Ig-like domain
  • The ∼140 kDa isoform of CD56 is considered the prototypic cell surface marker on human NK cells
  • This antibody clone has been verified for purity assessments of cells isolated with EasySep™ kits, including EasySep™ HLA Chimerism Buffy Coat CD56 Positive Selection Kit (Catalog #17875) and EasySep™ Human CD56 Positive Selection Kit II (Catalog #17855); partial blocking may be observed, as well as EasySep™ Human CD2 Positive Selection Kit II (Catalog #17883) and EasySep™ Human NK Cell Enrichment Kit (Catalog #19055)

Especificaciones

Antígeno CD56 (NCAM)
Aplicaciones CyTOF, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon HCD56
Conjugado PE
Especie del huésped Mouse
Cantidad 100 Tests
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Isotype IgG1 κ
Tipo de célula NK Cells
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.