missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD55/DAF Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
316.00€ - 529.00€
Especificaciones
| Antígeno | CD55/DAF |
|---|---|
| Dilución | Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18418711
|
Novus Biologicals
NBP1-85467-25ul |
25 μL |
316.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18280777
|
Novus Biologicals
NBP1-85467 |
0.1 mL |
529.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CD55/DAF Polyclonal specifically detects CD55/DAF in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.Especificaciones
| CD55/DAF | |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| CD55 antigen, CD55 molecule, decay accelerating factor for complement (Cromer blood group), CRdecay accelerating factor for complement (CD55, Cromer blood group system), CROMDAFcomplement decay-accelerating factor, decay accelerating factor for complement, TC | |
| CD55 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
| Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Immunology | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 1604 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:YCPAPPQIDNGIIQGERDHYGYRQSVTYACNKGFTMIGEHSIYCTVNNDEGEWSGPPPECRGKSLTSKVPPTVQKPTTVNVPTTEVSPTSQKTTTKTTTPNAQATRSTPVSRTTKHFHETTPNKGSGTTSGTTRLLSGHTCFTLTGLLGTLVTMG | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto