missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD54 / ICAM-1 Mouse, Qfluor 630, Clone: 15.2, enQuireBio™

Código de producto. 15962098
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15962098 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15962098

Marca: EnquireBio QAB47QF630100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Especificaciones

Antígeno CD54 / ICAM-1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 15.2
Concentración 5μL/Test
Conjugado Qfluor 630
Formulación 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
N.º de referencia del gen NP_000192
Símbolos de los genes ICAM1
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3383
Contenido y almacenamiento Store at 2-4°C.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.