missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD54 (ICAM-1) Monoclonal Antibody (HA58), NovaFluor™ Red 685, eBioscience™, Invitrogen™

Código de producto. 17659146
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17659146 25 Tests paquete de 25
17609156 100 Tests paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17659146 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor H035T02R02

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ICAM-1 (CD54) is an 85-110 kDa single-chain type 1 integral membrane glycoprotein with an extracellular domain of five immunoglobulin superfamily repeats, a transmembrane region and a cytoplasmic domain. ICAM-1 has 7 potential N-linked glycosylation sites and shares considerable amino acid sequence homology with ICAM-3 (CD50) and ICAM-2 (CD102). ICAM-1 binds to integrins of type CD11a/CD18 (leukocyte adhesion molecule, LFA-1), or CD11b/CD18 (Mac-1) and is exploited by Rhinovirus as a receptor. ICAM-1 is expressed by activated endothelial cells and detected on epithelial cells, fibroblasts, chondrocytes, B lymphocytes, T lymphocytes (low), monocytes, macrophages, dendritic cells and neutrophils, with lower levels that increase upon inflammation. ICAM-1 is also detected in some carcinoma and melanoma cells. Soluble ICAM-1 is detectable in the plasma and is elevated in patients with various inflammatory syndromes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD54 (ICAM-1)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon HA58
Concentración 0.4 μg/Test
Conjugado NovaFluor Red 685
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
génica ICAM1
N.º de referencia del gen P05362
Alias de gen BB2; CD54; cell surface glycoprotein P3.58; Human rhinovirus receptor; ICAM; Icam1; ICAM-1; ICAM-1; CD54 homolog; Intercellular adhesion molecule 1; intercellular adhesion molecule 1 (CD54), human rhinovirus receptor; intercellular adhesion molecule-1; intercellular adhesion molecule-1 precursor; Ly 47; Ly-47; major group rhinovirus receptor; MALA2; MALA-2; MyD10; P3.58; sCD54; soluble CD54; Surface antigen of activated B cells
Símbolos de los genes ICAM1
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3383
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.