missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD52 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1B10E8, Proteintech

Código de producto. p-7223210 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16888975 20 μL 20 microlitros
16878975 150 μL 150 microlitros
2 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16888975

missing translation for 'mfr': Proteintech 667841IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

The CD52 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CD52. This antibody recognizes human antigen. The CD52 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.

Specifica

Antígeno CD52
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1B10E8
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1043
Especies diana Human
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.