missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD52, anti-Human, Clone: YTH 34.5-G2b (Campat, Abnova™
Monoclonal Antibody
Marca: Abnova RAB00019.200ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| CD52 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| In PBS, pH 7.2 (0.02% Proclin 300). | |
| CDW52 | |
| Original antibody is raised against human lymphocytes. | |
| RUO | |
| 1043 | |
| Store at 4°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| Liquid |
| ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| YTH 34.5-G2b (Campat | |
| ELISA (0.1 ug/mL) Flow Cytometry (1 ug/mL) Immunohistochemistry (Frozen sections) (5 ug/mL) Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (5 ug/mL) Western Blot (1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| CD52 molecule | |
| CD52 | |
| 200 μg | |
| Primary | |
| Human, Macaque | |
| Antibody | |
| IgG1 κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido