missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD51/CD61 Monoclonal Antibody (23C6)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11513993
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11513993 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11513993

Marca: Invitrogen™ MA133578

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

For flow cytometry use 10 μL of the suggested working dilution to label 10^6 cells in 100 μL. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

CD51 and CD61 molecules (alpha V and beta 3 integrins) form a complex. This complex binds vitronection at the RGD sequence and can also bind fibrinogen, von Willebrand factor, thrombospondin, fibronectin, osteopontin and collagen. Reacts with osteoclasts, placenta, melanoma cell lines and weakly with platelets.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD51/CD61
Aplicaciones Flow Cytometry, Functional Assay, Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot (Agglutination)
Clasificación Monoclonal
Clon 23C6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide
génica ITGB3
N.º de referencia del gen P05106, P06756, P26008
Alias de gen 1110004F14Rik; 2610028E01Rik; alpha v integrin; antigen CD61; antigen identified by monoclonal antibody L230; BDPLT16; BDPLT2; Cd51; CD61; D430040G12Rik; Dnmt3l-ps1 pseudogene; GP3A; GPIIIa; GT; INGRB3; integrin; integrin alpha V; integrin alpha-5 beta-3; integrin alpha-V; Integrin alpha-V heavy chain; Integrin alpha-V light chain; integrin alphaVbeta3; Integrin beta; integrin beta 3; integrin beta 3 (Cd61); Integrin beta3; integrin beta-3; integrin subunit alpha V; integrin subunit beta 3; integrin, alpha V; integrin, alpha V (vitronectin receptor, alpha polypeptide, antigen CD51); integrin, beta 3; integrin, beta 3 (platelet glycoprotein IIIa, antigen CD61); ITGAV; Itgb3; MSK8; platelet gpIIIa; platelet membrane glycoprotein IIIa; Vitronectin receptor; vitronectin receptor alpha polypeptide (VNRA); vitronectin receptor alpha subunit; vitronectin receptor subunit alpha; VNRA; VTNR
Símbolos de los genes ITGAV, ITGB3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Osteoclasts from osteoclastomas.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29302, 296456, 3685, 3690, 374209, 396420
Especies diana Chicken, Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.