Learn More
CD5 Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: UCHT2, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
236.25€ - 433.65€
Especificaciones
| Antígeno | CD5 |
|---|---|
| Clon | UCHT2 |
| Concentración | 5μL/Test |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15941548
|
EnquireBio
QAB15-PCP55-25Tests |
25 Tests |
236.25€
25 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15931548
|
EnquireBio
QAB15-PCP55-100Tests |
100 Tests |
433.65€
100 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
| CD5 | |
| 5μL/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 921 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G Purified |
| UCHT2 | |
| Flow Cytometry | |
| PerCP-Cyanine5.5 | |
| RUO | |
| NP_055022 | |
| CD5 | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |