Learn More
CD5 Mouse anti-Human, BV750, Clone: UCHT2, BD Biosciences™
Descripción
CD5 Monoclonal antibody specifically detects CD5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD5 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | UCHT2 |
| Conjugado | Brilliant Violet 750 |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. |
| Alias de gen | CD5 antigen (p56-62); T1; Tp67; LEU1; Lymphocyte antigen T1/Leu-1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human T cells |
| Cantidad | 50 μg |
| Mostrar más |