missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD5 Monoclonal Antibody (OTI4A10), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17521023
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17521023 100 μL 100 microlitros
17541023 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17521023 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA802415

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD5 is a 67 kDa human T-lymphocyte single-chain transmembrane glycoprotein. CD5 is present on all mature T-lymphocytes, on most of thymocytes and on many T-cell leukemias and lymphomas. CD5 also reacts with a subpopulation of activated B-cells and may act as a receptor in regulating T-cell proliferation. CD5 is found on 95% of thymocytes and 72% of peripheral blood lymphocytes. In lymph nodes, the main reactivity is observed in T cell areas. CD5 is expressed by many T cell leukemia, lymphomas, and activated T cells. Diseases associated with CD5 dysfunction include thymus cancer and Richter′s Syndrome.

Especificaciones

Antígeno CD5
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4A10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CD5
N.º de referencia del gen P06127
Alias de gen LEU1, T1
Símbolos de los genes CD5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human CD5 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 921
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.