missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD49d Mouse anti-Rat, BV510, Clone: MRα4-1, BD OptiBuild™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: BD Biosciences 744984
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CD49d Monoclonal antibody specifically detects CD49d in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
| CD49d | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Mouse | |
| RUO | |
| Rat | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| MRα4-1 | |
| Brilliant Violet 510 | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Refrigerate (2 to 8°C) | |
| IgG2a κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido