missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD49d Mouse anti-Human, APC, Clone: 9F10, BD

Código de producto. 15889808
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15889808 100 Tests cada uno
15871439 25 Tests cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15889808 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 559881

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The 9F10 monoclonal antibody specifically reacts with the integrin α4 chain, that is expressed as a heterodimer with either of two β integrin subunits, β1 (CD29) or β7. The α4β1 integrin (VLA-4) is expressed on lymphocytes, monocytes, thymocytes, NK cells, and several B- and T-cell lines, and mediates binding to VCAM-1 (CD106) and the CS-1 region of fibronectin. The αβ7 also binds fibronectin and VCAM-1, and has been shown in the mouse to preferentially bind the mucosal vascular addressin molecule, MAdCAM-1. This antibody is useful for studies of the expression by and function of cells that express α4 chain-containing integrins.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD49d
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 9F10
Conjugado APC
Descripción Integrin α4 chain; Integrin alpha 4; ITGA4; IA4; alpha 4 subunit of VLA-4
Formulación Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Baboon, Bovine, Canine, Cynomolgus, Equine, Feline, Human, Rhesus Monkey, Sheep
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.