missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD49a Mouse anti-Human, BUV805, Clone: SR84, BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: BD Biosciences 749261
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CD49a Monoclonal antibody specifically detects CD49a in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
| CD49a | |
| Monoclonal | |
| Brilliant Ultraviolet 805 | |
| Integrin α1; Integrin alpha-1; ITGA1; ITA1; VLA-1; VLA1 | |
| P-Selectin IgG1 Fusion | |
| RUO | |
| Human | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry | |
| SR84 | |
| Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
| Mouse | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon BUV805 under optimal conditions that minimize unconjugated dye and antibody. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido