missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD48 (SLAMF2) Hamster, anti-Mouse, APC, Clone: HM48-1, STEMCELL Technologies

Código de producto. 17159221
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17159221 25 μg 25 microgramos
17149221 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17159221

Marca: Stemcell Technologies 60162AZ.1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Hamster Monoclonal Antibody

  • The HM48-1 antibody reacts with mouse CD48, a 45 kDa GPI-anchored glycoprotein and a member of the signaling lymphocyte activation molecule (SLAM) family and Ig superfamily
  • SLAM family members play a role in multiple aspects of immune function including costimulation, cytotoxicity, and cytokine production
  • CD48 also plays a role in cell adhesion and T cell activation
  • In mice, CD48 is thought to be present on nearly all hematopoietic cells except neutrophils and ESLAM cells (CD45+EPCR+CD48-CD150+ hematopoietic stem cells with long-term self-renewal capacity)
  • Ligands for CD48 include CD2 and CD244, binding of which helps to promote interactions between immune cells
  • HM48-1 is reported to be capable of blocking CD48:CD2 and CD48:CD244 interactions in vitro and in vivo
  • HM48-1 is also reported to inhibit the proliferative response of spleen cells to mitogens, inhibit CTL activity, and enhance the survival of cardiac allografts

Especificaciones

Antígeno CD48 (SLAMF2)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon HM48-1
Conjugado APC
Especie del huésped Hamster
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Isotype IgG1 λ3
Tipo de célula B Cells, Hematopoietic Stem and Progenitor Cells, Macrophages, Monocytes, T Cells
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.