Learn More
CD48/SLAMF2 Antibody (Regeneron patent anti-CD48) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™
Código de producto. 30166300
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30166300 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30166300 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP328815JF585
Human Monoclonal Antibody
CD48/SLAMF2 Monoclonal antibody specifically detects CD48/SLAMF2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD48/SLAMF2
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Regeneron patent anti-CD48
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BCM1 surface antigen, BCM1Leukocyte antigen MEM-102, BLAST, BLAST1TCT.1, B-lymphocyte activation marker BLAST-1, CD48 antigen, CD48 antigen (B-cell membrane protein), CD48 molecule, hCD48, mCD48, MEM-102, SLAMF2
Especie del huésped Human
Inmunógeno CD48
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Immunology, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 962
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG4