missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD47 Monoclonal Antibody (OTI3H5), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17518064
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17518064 100 μL 100 microlitros
17538064 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17518064 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA813263

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD47 Monoclonal antibody specifically detects CD47 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry

Especificaciones

Antígeno CD47
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3H5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CD47
N.º de referencia del gen Q08722
Alias de gen 9130415E20Rik; AA407862; AI848868; antigen identified by monoclonal antibody 1D8; antigenic surface determinant protein OA3; AW108519; B430305P08Rik; Cd47; CD47 antigen; CD47 antigen (Rh-related antigen, integrin-associated signal transducer); CD47 antigen/integrin-associated protein; CD47 glycoprotein; CD47 molecule; CD47/IAP; IAP; integrin associated protein; integrin-associated protein; integrin-associated signal transducer; Itgp; Leukocyte surface antigen CD47; MER6; OA3; Protein MER6; Rh-related antigen; sCD47; soluble CD 47; soluble CD47
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human CD47 (NP_001768) produced in HEK293T cell.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 961
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.