missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD47 Monoclonal Antibody (B6H12), NovaFluor™ Blue 660-120S, eBioscience™, Invitrogen™

Código de producto. p-7241347
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
Código de producto. Cantidad unitSize
17840791 25 Tests paquete de 25
17880791 100 Tests paquete de 100
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17840791

Marca: Invitrogen H045T02B08

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD47 (integrin-associated protein, IAP) is a ubiquitously expressed cell surface transmembrane glycoprotein interacting with several integrins and regulating their functions. Engagement of CD47 by soluble ligands or counter receptors modulates various signaling pathways, such as activation of heterotrimeric G proteins. Functionally, CD47 is involved in the increase in intracellular calcium concentration that occurs upon cell adhesion to extracellular matrix. CD47 is also a receptor for the C-terminal cell binding domain of thrombospondin, and it may play a role in membrane transport and signal transduction. CD47 has broad tissue distribution, is reduced in expression on Rh erythrocytes. CD47 acts as a ligand for CD172a (signal regulatory protein alpha, SIRP alpha), an immune inhibitory receptor on macrophages; this interaction prevents phagocytosis of CD47-positive cells. Moreover, CD47-CD172a system affects cell migration, B cell adhesion, T cell activation, and is involved in modulation of chondrocyte responses to mechanical signals, and promotes neuronal development, being especially abundant in synapse-rich regions of brain and retina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD47
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon B6H12
Concentración 1 μg/Test
Conjugado NovaFluor Blue 660-120S
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
génica CD47
N.º de referencia del gen Q08722
Alias de gen 9130415E20Rik; AA407862; AI848868; antigen identified by monoclonal antibody 1D8; antigenic surface determinant protein OA3; AW108519; B430305P08Rik; Cd47; CD47 antigen; CD47 antigen (Rh-related antigen, integrin-associated signal transducer); CD47 antigen/integrin-associated protein; CD47 glycoprotein; CD47 molecule; CD47/IAP; IAP; integrin associated protein; integrin-associated protein; integrin-associated signal transducer; Itgp; Leukocyte surface antigen CD47; MER6; OA3; Protein MER6; Rh-related antigen; sCD47; soluble CD 47; soluble CD47
Símbolos de los genes CD47
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 961
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.