missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD47 Monoclonal Antibody (2D3), NovaFluor™ Blue 610-70S, eBioscience™, Invitrogen™

Código de producto. 30055243
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
Código de producto. Cantidad unitSize
30055243 100 Tests paquete de 100
30055707 25 Tests paquete de 25
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30055243

Marca: Invitrogen™ H065T03B06A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD47, known as integrin-associated protein (IAP), is a glycosylated transmembrane glycoprotein with five domains, expressed widely across hematopoietic cells like T and B cells, monocytes, platelets, and erythrocytes, as well as non-hematopoietic cells. It interacts with integrins such as CD51/CD61 and CD41/CD61, and serves as a receptor for thrombospondin, mediating bi-directional signaling that affects neural synaptic activity and macrophage phagocytosis. CD47 acts as a ligand for CD172a (SIRP alpha), an inhibitory receptor on macrophages, preventing phagocytosis of CD47-positive cells. This interaction influences cell migration, B cell adhesion, T cell activation, and neuronal development, particularly in synapse-rich brain and retina regions. It also modulates chondrocyte responses to mechanical signals. T cell expression of CD47 can lead to activation or apoptosis in the presence of thrombospondin. Monoclonal antibody stimulation of CD47 has been shown to induce CD4+CD25- suppressive activity and increase Foxp3 expression. CD47's role in membrane transport, signal transduction, and its broad tissue distribution highlight its significance in various physiological processes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD47
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 2D3
Concentración 0.6 μg/Test
Conjugado NovaFluor Blue 610-70S
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
génica CD47
N.º de referencia del gen Q08722
Alias de gen 9130415E20Rik; AA407862; AI848868; antigen identified by monoclonal antibody 1D8; antigenic surface determinant protein OA3; AW108519; B430305P08Rik; Cd47; CD47 antigen; CD47 antigen (Rh-related antigen, integrin-associated signal transducer); CD47 antigen/integrin-associated protein; CD47 glycoprotein; CD47 molecule; CD47/IAP; IAP; integrin associated protein; integrin-associated protein; integrin-associated signal transducer; Itgp; Leukocyte surface antigen CD47; MER6; OA3; Protein MER6; Rh-related antigen; sCD47; soluble CD 47; soluble CD47
Símbolos de los genes CD47
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 961
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Formato Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.