Learn More
CD45RO Mouse anti-Human, PE, Clone: UCHL1, BD
Descripción
The UCHL1 monoclonal antibody specifically binds to the 180 kDa isoform of CD45 (aka, the Leukocyte Common Antigen). CD45RO is a type I transmembrane glycoprotein that has cytoplasmic protein tyrosine phosphatase activity and functions in signal transduction pathways. This CD45 isoform does not include amino acid sequences encoded by the variable CD45 exons A, B, or C. CD45RO is expressed on most thymocytes, activated T cells, memory T cells, granulocytes and monocytes, but only on a proportion of resting T cells. CD45RO and CD45RA antibodies seem to define complementary, predominantly non-overlapping, populations in resting peripheral T cells, demonstrating heterogeneity within the CD8 and CD4 subpopulations. CD45RO binds to CD22.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD45RO |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | UCHL1 |
| Conjugado | PE |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human IL-2-dependent T-cell line |
| Método de purificación | Affinity Purified |
| Cantidad | 100 Tests |
| Mostrar más |
For Research Use Only.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.