missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD45RO Mouse anti-Human , BV480, Clone: UCHL1, BD Biosciences™
Descripción
CD45RO Monoclonal antibody specifically detects CD45RO in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD45RO |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | UCHL1 |
| Conjugado | Brilliant Violet 480 |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. |
| Alias de gen | CD45R; PTPRC; LCA; Leukocyte common antigen; GP180; LY5; T200 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human IL-2-dependent T-cell line |
| Cantidad | 100 Tests |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?