Learn More
IBA Lifesciences Kit de aislamiento de microesferas magnéticas CD45RO de Fab Streptamer™
Tienda IBA Lifesciences ProductosDescripción
- Micropartículas magnéticas Strep-Tactin™ para Fab Streptamers™; 2 viales para 5 x 108 células cada una
- CD45RO Fab-Strep, humanas para el aislamiento de linfocitos T; 5 viales para 2 x 108 células
- Solución madre de biotina para tecnología Streptamer™; 2 x 1 ml
- Tampón IS, tampón de lavado de Streptamer™, concentrado 10x; 50 ml
- Las micropartículas están diseñadas para utilizarse con un imán permanente para el aislamiento manual de células; recomendamos nuestro imán StrepMan para los tubos Falcon de 2 x 15 ml y 2 x 50 ml.
- Principio de selección: El aislamiento de linfocitos T CD45RO humanos se realiza mediante selección positiva. Las PBMC se etiquetan con CD45RO magnéticas de Fab Streptamers™. Las células etiquetadas se aíslan en un imán fuerte (StrepMan, posición horizontal) donde migran hacia la pared del tubo en el lado del imán. Esta fracción celular positiva de CD45RO se recoge y las células se liberan de todos los reactivos de etiquetado mediante la adición de biotina en un imán fuerte (StrepMan, posición vertical). Los Streptamers™ magnéticos migran hacia la pared del tubo y las células sin etiqueta permanecen en el sobrenadante. La biotina se elimina por lavado.
- La preparación celular resultante está altamente enriquecida con linfocitos T CD45RO+ con una pureza superior 90 %. No se necesitan pasos de agotamiento ni columnas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | PBMC |
| Material | Magnetic Microspheres Coated with Strep-Tactin |
| N.° de celdas | 1 x 109 células |
| Cantidad | 1 kit |