missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD45RB Rat anti-Mouse, BV421, Clone: 16A, BD Horizon™

Código de producto. 15884659
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15884659 25 μg cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15884659

Marca: BD Biosciences 565993

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CD45RB Monoclonal antibody specifically detects CD45RB in Mouse samples. It is validated for Flow cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD45RB
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 16A
Concentración 0.2mg/mL
Conjugado Brilliant Violet 421
Formulación Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Alias de gen Ptprc; CD45R; CD45; LCA; Leukocyte common antigen; Ly-5; Lyt-4
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Cloned Mouse TH2 cell lines
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The antibody was conjugated with BD Horizon™ BV421 under optimum conditions and unconjugated antibody and free BD Horizon™ BV421 were removed.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos

For Reseach Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.