missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD45RA Mouse anti-Human, BUV737, Clone: HI100, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: BD Biosciences 612847
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CD45RA Monoclonal antibody specifically detects CD45RA in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
| CD45RA | |
| Monoclonal | |
| Brilliant Ultraviolet 737 | |
| 25 Tests | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG2b κ |
| Flow Cytometry | |
| HI100 | |
| Mouse | |
| RUO | |
| CD45RA | |
| Refrigerate (2 to 8°C) |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido