Learn More
IBA Lifesciences Kit de aislamiento de micropartículas magnéticas de CD45RA para Fab Streptamer™
Código de producto. 15392076 Tienda IBA Lifesciences Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
15392076 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 15392076 Proveedor IBA Lifesciences N.º de proveedor 68000208
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El kit de aislamiento de microesferas magnéticas IBA Lifesciences™ CD45RA Fab Streptamer™ se emplea para el aislamiento celular reversible que proporciona células diana sin etiqueta.
  • Microgránulos magnéticos para Fab Streptamers™ Strep-Tactin™; 2 de 5 × 108 células cada una
  • CD45RA Fab-Strep, humano para el aislamiento de células T; 2 viales para 5 × 108 células
  • Solución madre de biotina para tecnología Streptamer™; 2 de 1 ml
  • El tampón IS, tampón de lavado de Streptamer™, concentrado × 10; 50 ml
  • Los microgránulos están diseñados para utilizarse con un imán permanente para el aislamiento manual de células; recomendamos nuestro imán StrepMan para los tubos Falcon de 2 × 15 ml y 2 × 50 ml.
  • Principio de selección: El aislamiento de células T CD45RA humanas se realiza mediante selección positiva. Las PBMC están etiquetadas con Fab Streptamer™ de CD45RA magnéticos. Las células etiquetadas se aíslan en un imán fuerte (StrepMan, posición horizontal) donde migran hacia la pared del tubo en el lado del imán. Esta fracción celular positiva de CD45RA se recoge y las células se liberan de todos los reactivos de marcación mediante la adición de biotina en un imán fuerte (StrepMan, posición vertical). Los Streptamers™ magnéticos migran hacia la pared del tubo y las células sin etiqueta permanecen en el sobrenadante. La biotina se elimina por lavado.
  • La preparación celular resultante está altamente enriquecida con células T CD4+ CD45RA+ con una pureza superior al 90 %. No se necesitan pasos de agotamiento ni columnas.
Especificaciones
Tipo de producto Kit de aislamiento celular
Fuente de dadores PBMC
Suficiente para Células de 1 x 109
Cantidad 1 kit